Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerade infraröda termometrar
Produktkod. 15820026
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-35 °C till +800 °C
Temperaturområde (engelska):
-31 °F till +1472 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) unitSize
15820026 -35 °C till +800 °C -31 °F till +1472 °F Varje
1 options
Produktkod. 15820026 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Ett 9 V batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Digi-Sense™ Förkalibrerade infraröda termometrar lokaliserar säkert och enkelt varma och kalla punkter
  • Pålitliga mått
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Pistolgreppshandtaget är bekvämt och lätt att använda
  • Mät yttemperaturer snabbt och noggrant
  • Triggerlås för kontinuerlig skanning
Garanti
2 år
Specifikationer
Emissionsförmåga Justerbar
För användning med (applikation) Beröringsfri yttemperaturmätning
Inkluderar Ett 9 V batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Längd (metrisk) 22.86 cm
Material Plast
Mätningstid <300 millisekunder
Upplösning 0,1° 1° över 1000°
Produkttyp Infraröd termometer, 20:1 Avstånd till målstorleksförhållande
Max. Temperatur (engelska) 1472 °F
Max. Temperatur (metrisk) 800 °C
Min. Temperatur (engelska) -31 °F
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (engelska) -31 °F till +1472 °F
Temperaturområde (metriskt) -35 °C till +800 °C
Kalibrerad NIST-spårbar
Batterityp 9V
Noggrannhet ±4,5 °F från -58° till 68 °F; ±1,0 % av läsningen± 1 siffra från 68° till 572 °F; ±1,5 % av läsningen± 1 siffra från 572° till 1472 °F (± 2,5 °C från -50° till 20 °C; ±1,0 % av läsningen± 1 siffra från 20° till 300 °C; ±1,5 % av läsningen± 1 siffra från 300° till 800 °C)
Visa Bakgrundsbelyst LCD
Bredd (metrisk) 11.43 cm
skala 20:1 Distance to target size ratio