Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad fuktmätare i fickstorlek
Produktkod. 15840046
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
15840046 Varje
1 options
Produktkod. 15840046 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025035
Beräknad leverans: 08-12-2026
Innehåller
Fyra LR44-batterier och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Robust mätare i fickstorlek med enhandsmanövrering
  • Tillförlitliga mått garanteras
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Mät fuktnivån i trä och härdade material
  • Indikation på lågt batteri
Garanti
2 år
Specifikationer
Produkttyp Fuktmätare
Noggrannhet Trä:± 2%; Material:± 0,2%; Temp:± 1.8° F (1 °C)
Höjd (metrisk) 2 cm
Inkluderar Fyra LR44-batterier och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Längd (metrisk) 9 cm
Bredd (metrisk) 4 cm