Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad tryck- och flödesmätare
Produktkod. 15850026
Change view
Visningstyp:
LCD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
15850026 LCD Varje
1 options
Produktkod. 15850026 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5490.00 SEK
    4571.27 SEK / Paket med 1
    Save 918.73 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Innehåller
pitotrör, två gummislangar för användning med pitotrör, USB kabel, mjukvaru-CD, ABS-plastväska, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Bestäm enkelt prestandan för dina värme- och kylsystem
  • Tillförlitliga mått garanteras
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Stor, flerrads bakgrundsbelyst LCD
  • Spara och återkalla 99 provavläsningar per parameter
  • Tidsklocka på Max/Min/Avg ger tidsreferens
Garanti
2 år
Specifikationer
För användning med (applikation) VVS
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Inkluderar pitotrör, två gummislangar för användning med pitotrör, USB kabel, mjukvaru-CD, ABS-plastväska, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20 cm
Driftstemperatur (engelska) 32 °F till 122 °F
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C till 50 °C
Storlek (engelska) Passning 1/4 tum
Storlek (metrisk) passform 6,4 mm slang Barb
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.5 cm
Noggrannhet ±0,3 % fullskala
Visningstyp LCD
Tryckområde 0 till 0,7252 psi
Produkttyp Digital manometer