Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad professionell CFM/CMM lamelltermometer
Produktkod. 15870026
Change view
Luftflödeshastighet:
80 till 5900 fpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Luftflödeshastighet Förpackningsstorlek
15870026 80 till 5900 fpm Varje
1 options
Produktkod. 15870026 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00 SEK
    3112.90 SEK / Paket med 1
    Save 37.10 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
skovelsondsensor med 3,9 fot (1,2 m) kabel, hård bärväska, ett 9 V batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Spara tid genom att lagra upp till 16 vanliga storlekar på ventilationsområdet i minnet (åtta CFM och åtta CMM)
  • Tillförlitliga mått garanteras
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder av InnoCal
  • Användarvalda måttenheter (ft/min, m/s, mph, km/h, knop, CFM och CMM) eliminerar behovet av konvertering
  • Mät lufthastigheter upp till 5900 ft/min (30 m/s) för att täcka ett brett spektrum av applikationer
  • Mät luftflöde upp till 999 900 CFM (999 900 CMM)
  • Stor 4-siffrig LCD-skärm med dubbla funktioner med bakgrundsbelysning för enkel läsning
  • Automatisk avstängning förlänger batteriets livslängd
  • Ligger bekvämt i handen
Garanti
2 år
Specifikationer
Typ Vane termoanemometer
Noggrannhet ±3 % +40 fot/min. eller 0,2 m/s
Luftflödeshastighet 80 till 5900 fpm
Material för fodral Plast
Gastyp Luft
Färg Blå, grå
Beskrivning Professionell CFM/CMM Vane Termoanemometer med NIST Spårbar Cal
För användning med (applikation) VVS eller utomhusmiljöer
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.3 cm
Strömförsörjningsdetaljer Ett 9 V batteri
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Temperatur (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C till 50 °C
Bredd (engelska) 3 tum