Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerade professionella infraröda termometrar
Beskrivning
Innehåller
Typ K flexibel sond, USB kabel, mjukvara, stativ, bärväska, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
- Pålitliga mått
- Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
- Höga distans-till-sikt-förhållanden (D/S) hanterar dina långdistansmätningar
- Extern typ K-ingång för kontaktmätningar
- Siktning med dubbla laser för att lokalisera målområden
- Skyddslinsskydd med magnetlås
- Pistolgreppshandtaget är bekvämt och lätt att använda
- Mät yttemperaturer snabbt och noggrant
- USB gränssnitt för enkel dataöverföring
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Beröringsfri yttemperaturmätning |
| Höjd (engelska) | 7,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 18.9 cm |
| Inkluderar | Typ K flexibel sond, USB kabel, mjukvara, stativ, bärväska, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . |
| Längd (metrisk) | 35.56 cm |
| Material | Plast |
| Upplösning | 0,1° 1° över 1000° |
| Bredd (engelska) | 2,25 tum. |
| Produkttyp | Infraröd termometer, 30:1 Avstånd till målstorleksförhållande |
| Datalagring | Dataloggning |
| Visa mer |