Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad professionell termohygrometer
Produktkod. 15820036
Larmtyper:
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15820036
Brand: Digi-Sense™ 2025021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Hård bärväska, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Kompakt, lätt design för exakta mätningar var som helst!
  • Tillförlitliga mått garanteras
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Kraftig konstruktion skyddar mot stötar och burkar
  • ±2 % grundläggande RH-noggrannhet
Garanti
2 år
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 0 till 100 %
Upplösning 0.001
Noggrannhet ±2% RH från 40% till 60% RH; ±3% RH från 20% till 40% RH och 60% till 80% RH; ±4% RH från 0% till 20% RH och 80% till 100% RH
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +100 °C
Temperaturnoggrannhet ±1,8 °F; ±2,7 °F över 140° och under -4 °F (± 1,0 °C;± 1
Larmtyper Hold (Håll)
Visningstyp LCD (bakgrundsbelyst)
Minne Hold (Håll)
Temperaturområde (engelska) -22 °F till +212 °F
Temperaturupplösning 0,1°
Längd (engelska) 11.875 tum.
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.5 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Elektriska krav 9 V batteri (1)
För användning med (applikation) Laboratorier, renrum, lager, fabriker och lagerutrymmen.
Inkluderar Hård bärväska, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .