Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad varvräknare
Produktkod. 15850036
Change view
Räckvidd:
0,5 till 99 999 rpm, beroende på läge
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
15850036 0,5 till 99 999 rpm, beroende på läge Varje
1 options
Produktkod. 15850036 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025026
Beräknad leverans: 08-12-2026
Se till att din utrustning är i optimalt driftsskick, vilket eliminerar kostsamma reparationer
  • Tillförlitliga mått, garanterat
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Mikroprocessorbaserad design ger precision och noggrannhet± 0,05 %
  • Användarvalbara kontakt- eller fotokonfigurationer för många olika applikationer
  • Visa enkelt max, min och sista värde för snabb tolkning av resultaten
  • Lagrar upp till tjugo senaste medelmått för ytterligare flexibilitet
  • Mät från ett avstånd upp till 19-11/16 tum (50 cm) i fotovarvräknarläge, vilket garanterar förarens säkerhet
  • Stor lättläst bakgrundsbelyst display är perfekt för dåligt upplysta miljöer
  • Slitstarkt, lätt ABS-plasthölje är idealiskt för industriella miljöer
Garanti
2 år
Specifikationer
Produkttyp Kontakt/Foto Varvräknare
Noggrannhet ±0,05 % + 1 siffra
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 3.7 cm
Inkluderar Kontaktomvandlare, ythastighetshjul, varvtalskontaktadapter, stor hanvarvtalsgummikon, liten hanvarvtalsgummikon, honvarvtalsgummikon, reflekterande tejp (23-5/8 tum, 60 cm), fyra ställskruvar, bärväska, fyra AA-batterier och NIST-spårbar kalibrering.
Längd (engelska) 8,25 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Bredd (engelska) 2,875 tum.
Bredd (metrisk) 7.4 cm
Visningstyp 5-siffrig bakgrundsbelyst LCD
Räckvidd 0,5 till 99 999 rpm, beroende på läge
Upplösning 0,1; 13.00, beroende på räckvidd
För användning med (applikation) Förutsägande och förebyggande underhåll