Läs mer
Digi-Sense™ Professionell Dual-Laser infraröd termometer med Bluetooth™ Anslutningsmöjligheter
Produktkod. 16689952 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +1850 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
16689952 -50 °C till +1850 °C
1 options
Produktkod. 16689952 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025025
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
Visa, lagra och dela realtidsdata på en smartphone
  • Obegränsad datalagring baserat på smart enhetskapacitet
  • Pålitliga mått.
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Intern dataloggning sparar upp till 32K IR-avläsningar
  • Extern termoelementingång typ K för kontaktmätningar
  • Dubbla lasersikte för att snabbt lokalisera målområden
  • Bakgrundsbelyst punktmatrisdisplay tillåter visning i svagt ljus
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST
Disponibel Engångsbruk
Emissionsförmåga Justerbar: 0,1 till 1,0
För användning med (applikation) Temperaturmätning
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 10.16 cm
Inkluderar Typ K flexibel sond, mjukvara, stativ, bärväska, 9 V batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data.
Längd (metrisk) 19.05 cm
Material ABS-plast
Mätningstid 150 millisekunder
Modell Professionell dubbellaser infraröd termometer
Sondtyp Typ-K
Upplösning 0,1 °F/° C under 1000° , 1 °F/° C över 1000°
Vikt (engelska) 5 lb.
Vikt (metrisk) 2.27 kg
Bredd (engelska) 9,75 tum.
Datalagring Dataloggning
Max. Temperatur (engelska) 3362 °F
Max. Temperatur (metrisk) 1850 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +3362 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +1850 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp 9 V
Noggrannhet Från 932 till 1832 °F (500 till 1000 °C):± 1,5 %
Visa Bakgrundsbelyst LCD
Bredd (metrisk) 24.77 cm