Läs mer
Digi-Sense™ Behållartestare
För användning med (utrustning):
GFCI USA-uttag med tre ben
Standard US three-prong outlets
Unit Size:
Varje
Description
- Inspects common faulty wiring issues in main socket
- Plugs into a standard 3-prong outlet.
- Easily find faults with bright light indicators
Warranty
2 år
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Receptacle Tester |
| För användning med (utrustning) | Standard US three-prong outlets |
| Spänning | 110/125 V |
| Certifikat och efterlevnad | CAT II 125 V, pollution 2; UL STD.61010-1 |
| Visa | LED Indicator Lights |
| För användning med (applikation) | Building maintenance and facility services. |
| Hertz | 60 Hz |
| Temperaturområde (metriskt) | 0° to 40°C |
| Garanti | 2 Years |