Läs mer
Digi-Sense™ Behållartestare
För användning med (utrustning):
GFCI USA-uttag med tre ben
Standard US three-prong outlets
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Inspekterar vanliga felaktiga ledningsproblem i huvuduttaget
- Ansluts till ett vanligt 3-stiftsuttag.
- Hitta enkelt fel med starka ljusindikatorer
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållartestare |
| För användning med (utrustning) | GFCI USA-uttag med tre ben |
| Spänning | 110/125 V |
| Certifikat och efterlevnad | CAT II 125 V, förorening 2; UL STD .61010-1 |
| Visa | LED-indikatorlampor |
| För användning med (applikation) | Byggnadsunderhåll och anläggningstjänster. |
| Hertz | 60 Hz |
| Temperaturområde (metriskt) | 0° till 40 °C |
| Garanti | 2 år |