Läs mer
Digi-Sense™ Behållartestare
Produktkod. p-7114284
För användning med (utrustning):
GFCI USA-uttag med tre ben
Standard US three-prong outlets
Förpackningsstorlek:
Varje
För användning på 110 till 125V AC endast kärl. Inte en heltäckande diagnostiksats. Felaktig användning kan leda till skada på enheten eller dess komponenter.
Produktkod. 15850016
Brand: Digi-Sense™ 2025061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning på 110 till 125V AC endast kärl. Inte en heltäckande diagnostiksats. Felaktig användning kan leda till skada på enheten eller dess komponenter.
Digi-Sense™ Uttagstestare är ett snabbt och enkelt sätt att testa säkerheten hos eluttag
  • Inspects common faulty wiring issues in main socket
  • Plugs into a standard 3-prong outlet.
  • Easily find faults with bright light indicators
Garanti
2 år
Specifikationer
Produkttyp Receptacle Tester
För användning med (utrustning) Standard US three-prong outlets
Spänning 110/125 V
Certifikat och efterlevnad CAT II 125 V, pollution 2; UL STD.61010-1
Visa LED Indicator Lights
För användning med (applikation) Building maintenance and facility services. 
Hertz 60 Hz
Temperaturområde (metriskt) 0° to 40°C
Garanti 2 Years