Läs mer
Fisherbrand™ Digi-Sense Ersättningskalibreringssalt
Produktkod. 11765998 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Procent renhet:
33 % RF-salter
75 % RF-salt
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Procent renhet unitSize
11765998 33 % RF-salter Varje
11726008 75 % RF-salt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11765998 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 3561290
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digi-Sense Ersättningskalibreringssalt är designat speciellt för hygrometrar.
  • Håll din hygrometer igång smidigt med dessa ersättningsartiklar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride hexahydrate
Förpackning Flaska
CAS 7791-18-6
Fysisk form Fast
Molekylformel Cl2Mg · 6H2O
Teknik Hygrometer Calibration
För användning med (utrustning) Hygrometer
Löslighet Soluble
Lösningstyp Calibration Standard
Typ Calibration Salt
Molekylvikt (g/mol) 203.3 g/mol
Kvantitet 1 Ea.
Procent renhet 33 % RF-salter