Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ RTD-förlängningskabel
Produktkod. 11785719 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (engelska):
25 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
11785719 25 fot Varje
1 options
Produktkod. 11785719 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0811793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    1258.24 SEK / Paket med 1
    Save 71.76 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 26-02-2027
Idealisk för FoTU-applikationer
  • Använd adaptrar eller kontakter för att göra dina RTD-sonder kompatibla med alla våra RTD-termometrar
  • Använd förlängningskablarna för fjärrtillämpningar
Specifikationer
Inkluderar RTD-förlängningskabel, 3-stiftskontakt hane till hona, 25 fot. FEP-kabel
Längd (metrisk) 7.6 m
Material FEP
Längd (engelska) 25 fot