Beskrivning
- Maximalt fel för sondmontering är± 1,1 °C + 0,12 % av avläsning under 300 °F,± 0,35 % av avläsningen över 300 °F.
- Alfakoefficienten är 0,003850 omega/omega/° C (DIN IEC 751).
- Motståndet vid ispunkten (0 °C) är 100 omega.
- Tidskonstanten är den tid som krävs för att nå 63,2 % av den nya avläsningen, för att avgöra hur lång tid det tar att nå 99 % av den nya avläsningen multiplicera tidskonstanten med fem.
- Temperaturintervallet är endast för sondens spets.
- Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
- ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
- PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
- Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
- Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) Sond | 10 tum |
| Material | ABS-plast, PFA-belagd rostfritt stål (316) |
| Sondtyp | RTD |
| Beskrivning | PFA-Ctd RTD-sond, 100 Ohm, ANSI 3-bladskontakt, 10 tum. L, 5 fot spolsladd |
| Temperaturområde (engelska) | -58 °F till +400 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till +204 °C |
| Noggrannhet | ±1,1 °C,± 0,12 % av läsningen |