Läs mer
Cole-Parmer™ RTD-sond med handtag
Produktkod. 15879995
Längd (engelska) Sond:
4 tum
10 tum
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +900 °F
-58 °F till +932 °F
Sondtyp:
Luft/gas RTD-sond
Penetration RTD-sond
Förpackningsstorlek
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Temperaturintervallet är endast för sondens spets. Handtagsmaterialet kan påverkas om de sonderar är högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
Produktkode 15879995
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 0811790
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Temperaturintervallet är endast för sondens spets. Handtagsmaterialet kan påverkas om de sonderar är högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
Denna RTD-prob med handtag är designad för att ge samma noggrannhet och fördelar som en RTD-sond i en kompakt och ekonomisk design.
  • Tidskonstant: 1 till 3 sekunder eller mer
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Maximalt fel för sondmontering är± 1,1 °C + 0,12 % av avläsning under 300 °F,± 0,35 % av avläsningen över 300 °F.
  • Alfakoefficienten är 0,003850Ω /Ω /° C (DIN IEC 751).
  • Motståndet vid ispunkten (0 °C) är 100Ω .
  • Obs: Tidskonstanten är den tid som krävs för att nå 63,2 % av den nya avläsningen.
  • För att avgöra hur lång tid det tar att nå 99 % av den nya avläsningen, multiplicera tidskonstanten med fem.
  • Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Tjenester
6 månader
Tekniske data
Diameter (engelska) Sond 0,1875 tum.
Diameter (metrisk) sond 4.7 mm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Luft- och gastemperaturmätning
Inkluderar 5 fot lindad kabel med 3-stiftskontakt
Längd (engelska) Kabel 60 tum.
Längd (engelska) Totalt 75,5 tum.
Längd (engelska) Sond 10 tum
Längd (metrisk) kabel 152.4 cm
Längd (metrisk) Totalt 191.8 cm
Längd (metrisk) sond 25.4 cm
Material Rostfritt stål, ABS-plast
Mätningstid ≤15 sek. till 99 % av läsningen
Sondtyp Luft/gas RTD-sond
Produkttyp RTD-sond
Max. Temperatur (engelska) 932 °F
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +932 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +500 °C
Kalibrerad Nej
För användning med (utrustning) Digi-Sense Avancerade förkalibrerade RTD-termometrar (20250-95, 20250-96)
Noggrannhet ±1,1 °C,± 0,12 % av läsningen
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.