Beskrivning
- Tretrådig RTD-tråd har utmärkt motståndskraft mot nötning, kemikalier och fukt
- Varje silverpläterad kopparsträng är färgkodad med fluorerad etylenpropylen (FEP)
- Tre stjärnor är vridna för att öka flexibiliteten och minimera elektromagnetiskt brus, sedan mantel i vit FEP
- FEP-isolering ger temperaturbeständighet upp till 400 °F och kemisk beständighet mot lösningsmedel, syror och oljor
- Dessutom skyddar isoleringen tråden från termisk åldring, samtidigt som dess styrka och flexibilitet bibehålls
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 30.48 m |
| Material | PTFE |
| Längd (engelska) | 100 ft. |
| Temperaturområde (engelska) | -328 till +400 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +204 °C |