Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Temperatur/RH Touch Screen Recorders med NIST-spårbar kalibrering
Produktkod. 15850006
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +80 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15850006
Brand: Cole-Parmer™ 2025040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Batteri
8 GB inbyggt minne ger praktiskt taget obegränsad dataloggningskapacitet
  • Mäter, loggar och visar temperatur, luftfuktighet och daggpunkt
  • Avtagbar sensor för lokala eller fjärrmätningar med förlängningskabel ingår
  • Väggfäste eller skrivbordsmontering
  • Resident självstartande programvara, ingen installation nödvändig
  • Kommer med NIST kalibrering
Garanti
2 år
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp Färg LCD
Dataminne 8 GB
Kalibrering NIST
Larmtyper Hög/låg, valbar, Selectable
Beskrivning Temperatur/RH Touch Screen Recorder med NIST Spårbar kalibrering
Inkluderar Surfplatta med inbyggt stativ, temperatur/RH-sensor, 6' sensorförlängningskabel, USB kabel, väggmonteringsfäste, strömförsörjning och NIST kalibrering
Kanaler 1
Gränssnitt USB
Material Plast
För användning med (applikation) Övervaka förhållanden relaterade till läkemedels-, livsmedels- och kemisk bearbetning och lagring. Även idealisk för användning i växthus, museer, laboratorier och lager.
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±2,0 % (vid 25 grader C, 20 % till 80 % RH); ±2,5 % (vid andra intervall)
Noggrannhet (temperatur) ±0,9 °F (0,5 °C)
Fuktighetsområde 0 till 100 %
Räckvidd 14 till 176 °F
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0.1%
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +80 °C
Längd (metrisk) 25.4 cm
Vikt (metrisk) 0.82 kg
Elektriska krav 110 V AC adapter med 2500 mAh litium backup batteri för upp till 6 timmars kontinuerlig inspelning efter strömavbrott