Läs mer
Cole-Parmer™ Termoelement för allmän luft/gassond
Produktkod. 15889995
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-150 °C till +537 °C
-200 °C till +260 °C
0 °C till 537 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
15889995 -200 °C till +260 °C Varje
15899995 -150 °C till +537 °C Varje
15830006 0 °C till 537 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Temperaturintervallet är endast för sondens spets. Handtagsmaterialet kan påverkas om de sonderar är högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
Produktkod. 15889995 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0850075
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturintervallet är endast för sondens spets. Handtagsmaterialet kan påverkas om de sonderar är högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
Termoelement universalluft-/gassond är idealisk för att mäta ett brett spektrum av lufttemperaturer.
  • Svarstid: 1,75 sekunder eller mer
  • Exposed Junction är skyddad av en styv skärm av rostfritt stål som minimerar fel från utstrålad värme.
  • Varje sond kommer med en färgkodad ANSI lindad kabel: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Garanti
6 månader
Specifikationer
Typ Sond
Beskrivning Luft-/gassond med minikontakt, exponerad koppling, 5 fot spolkabel
Inkluderar 5 fot färgkodad ANSI lindad kabel med minikontakt
Material Rostfritt stål (mantel), ABS-plast (handtag)
Garanti 6 månader
För användning med (applikation) Luft- och gastemperaturmätning
För användning med (utrustning) Digi-Sense Avancerade förkalibrerade termoelementtermometrar (20250-91, 20250-92) och Digi-Sense 12-kanals scanning termoelement termometer (92000-01)
Noggrannhet ±3,6 °F (± 2,0 °C), eller± 0,4 % av avläsning över 32 °F (0 °C); ±0,8 % av avläsningen under 32 °F (0 °C)
Svarstid 1,75 sekunder eller mer
Temperaturområde (engelska) -328 °F till +500 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +260 °C
Längd (engelska) 8,5 tum (Slida), 5,5 tum. (Hantera)
Längd (metrisk) 21,6 cm fodral, 14 cm (handtag)