Läs mer
Cole-Parmer™ Termoelement universalprob med minikontakt
Produktkod. 15800006 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Sondtyp:
Typ J termoelement
Typ T termoelement
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp unitSize
15800006 Typ J termoelement Varje
11715228 Typ T termoelement Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15800006 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0851755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 SEK
    786.71 SEK / Paket med 1
    Save 130.29 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termoelement universalprob med minikontakt är designad för användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
Designad för att mäta temperaturen vid ytan utan att skada materialet. Cole-Parmer™ Sonder för Oakton™ Termoelementtermometrar är idealiska för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar.
  • Svarstid: 1,7 sekunder eller mer
  • ABS-handtag ger en lättviktsdesign för enkel användning tillsammans med hållbarhet.
  • Sondhandtagen har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning.
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila.
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Garanti
6 månader
Specifikationer
Diameter (engelska) Sond 0,15 tum.
Diameter (metrisk) sond 3.8 mm
För användning med (applikation) Vätskor, gaser eller ytor på små föremål
Material Rostfritt stål, ABS-plast
Sondtyp Typ J termoelement
Produkttyp Termoelementsond
Max. Temperatur (engelska) 1400 °F
Max. Temperatur (metrisk) 760 °C
Min. Temperatur (engelska) -310 °F
Min. Temperatur (metrisk) -190 °C
Temperaturområde (engelska) -310 °F till +1400 °F
Temperaturområde (metriskt) -190 °C till +760 °C
För användning med (utrustning) Termoelement termometer