Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Löstagbara termoelementsonder
Produktkod. 11820010 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Djup (metriskt):
17 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
11820010 17 mm Varje
1 options
Produktkod. 11820010 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0811740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00 SEK
    416.90 SEK / Paket med 1
    Save 72.10 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-01-2027
Fäst dessa sonder direkt på din mätare eller sondhandtag. Digi-Sense™ Löstagbara termoelementsonder är idealiska för att mäta vätskor, gaser eller halvfasta ämnen.
Varje sond kommer med en färgkodad ANSI minikontakt: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila. Svarstid: 2 sekunder eller mer.
Specifikationer
Temperatur (metrisk) -150 °C till +649 °C
Höjd (metrisk) 90 mm
Djup (metriskt) 17 mm