Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementsonder
Produktkod. 11730399 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Längd (metrisk):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Typ:
RTD-sond
Termoelementsond
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Längd (metrisk) Typ unitSize
11730399 6,35 mm 304,8 mm Termoelementsond Varje
11821375 3,68 mm 254 mm Termoelementsond Varje
11785619 3,175 mm 254 mm Termoelementsond Varje
11795579 1 mm 304,8 mm Termoelementsond Varje
11785579 0,508 mm 304,8 mm Termoelementsond Varje
11796169 3,68 mm 203,2 mm Termoelementsond Varje
11734179 4,77 mm 38,1 mm RTD-sond Varje
12601116 1,6 mm 600 mm Termoelementsond Varje
11715589 1,6 mm 600 mm Termoelementsond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11730399 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9360124
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa generella sonder för en mängd olika applikationer och miljöer. Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementsonder är designade för användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
  • Svarstid: 2 sekunder eller mer
  • ABS-handtag ger en lättviktsdesign för enkel användning tillsammans med hållbarhet
  • Sondhandtag har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J, svart; typ K, gul och typ T, blå
Specifikationer
Noggrannhet ±0,4/± 3,6/2/± 4 %
Beskrivning Type-K Heavy Duty Penetration Probe 12 tum. L Mini Conn .250 tum. Dia Grd
Temperatur (metrisk) -150 °C till +900 °C
Typ Termoelementsond
Material Rostfritt stål, ABS-plasthandtag
Längd (metrisk) 304,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6,35 mm