Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementsonder
Produktkod. 11734179 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Längd (metrisk):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Typ:
RTD-sond
Termoelementsond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11734179
Brand: Cole-Parmer™ 9382200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa generella sonder för en mängd olika applikationer och miljöer. Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementsonder är designade för användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
  • Svarstid: 2 sekunder eller mer
  • ABS-handtag ger en lättviktsdesign för enkel användning tillsammans med hållbarhet
  • Sondhandtag har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J, svart; typ K, gul och typ T, blå
Specifikationer
Noggrannhet ±1,1 °C/± .12 %
Beskrivning Ind Comp RTD-sond, 1,5 tum. L, Spd Lugs, .188 tum. Dia, 4 fot SS flätkabel
Temperatur (metrisk) -50 °C till +482 °C
Typ RTD-sond
Material Slida i rostfritt stål
Längd (metrisk) 38,1 mm
Diameter (metrisk) Yttre 4,77 mm