Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementsonder
Produktkod. 11785579 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Längd (metrisk):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Typ:
RTD-sond
Termoelementsond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11785579
Brand: Cole-Parmer™ 9363101
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd dessa generella sonder för en mängd olika applikationer och miljöer. Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementsonder är designade för användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
  • Svarstid: 2 sekunder eller mer
  • ABS-handtag ger en lättviktsdesign för enkel användning tillsammans med hållbarhet
  • Sondhandtag har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J, svart; typ K, gul och typ T, blå
Specifications
Noggrannhet ±0,4/± 3,6/2/± 4 %
Beskrivning Typ-K, hög temperatur 12 tum. L, 0,020 tum. Dia Probe, Mini Conn, Grd, 3ft 24-Ga
Temperatur (metrisk) -150 °C till +700 °C
Typ Termoelementsond
Material ICONEL™ Mantelmaterial, handtag i miniatyr rostfritt stål
Stil K
Längd (metrisk) 304,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0,508 mm