Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementsonder
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Längd (metrisk):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Typ:
RTD-sond
Termoelementsond
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Svarstid: 2 sekunder eller mer
- ABS-handtag ger en lättviktsdesign för enkel användning tillsammans med hållbarhet
- Sondhandtag har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning
- Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J, svart; typ K, gul och typ T, blå
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,4/± 3,6/2/± 4 % |
| Beskrivning | Typ-K, extralång PFA-belagd sond, minianslutning, 10 tum L. .145 tum. Dia, Grd |
| Temperatur (metrisk) | -150 °C till +204 °C |
| Typ | Termoelementsond |
| Material | Rostfritt stålmantel, PVC-belagd |
| Stil | K |
| Längd (metrisk) | 254 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3,68 mm |