Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementsonder
Produktkod. 12601116 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Längd (metrisk):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Typ:
RTD-sond
Termoelementprob, ojordad Junction.
Termoelementsond, jordad Junction.
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Längd (metrisk) Typ Förpackningsstorlek
12601116 1,6 mm 600 mm Termoelementprob, ojordad Junction. Varje
11730399 6,35 mm 304,8 mm Termoelementsond, jordad Junction. Varje
11821375 3,68 mm 254 mm Termoelementsond, jordad Junction. Varje
11785619 3,175 mm 254 mm Termoelementsond, jordad Junction. Varje
11795579 1 mm 304,8 mm Termoelementsond, jordad Junction. Varje
11785579 0,508 mm 304,8 mm Termoelementsond, jordad Junction. Varje
11796169 3,68 mm 203,2 mm Termoelementsond, jordad Junction. Varje
11734179 4,77 mm 38,1 mm RTD-sond Varje
11715589 1,6 mm 600 mm Termoelementsond, jordad Junction. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12601116 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9363122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00 SEK
    695.72 SEK / Paket med 1
    Save 111.28 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Använd dessa generella sonder för en mängd olika applikationer och miljöer. Cole-Parmer™ Digi-Sense Termoelementsonder är designade för användning med vätskor, gaser och halvfasta ämnen.
  • Svarstid: 2 sekunder eller mer
  • ABS-handtag ger en lättviktsdesign för enkel användning tillsammans med hållbarhet
  • Sondhandtag har en dragavlastningsfjäder som skyddar kabelanslutningen mot skador på grund av upprepad böjning och ryckning
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI minikontakter: typ J, svart; typ K, gul och typ T, blå
Specifikationer
Noggrannhet ±0,4/± 3,6/2/± 4 %
Beskrivning Typ-K, hög temperatur 25 tum. L, 0,063 tum. Dia Probe, Mini Conn, Ungrd, 3ft 24-Ga
Temperatur (metrisk) -150 °C till +920 °C
Typ Termoelementprob, ojordad Junction.
Material ICONEL™ Mantelmaterial, handtag i miniatyr rostfritt stål
Längd (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1,6 mm