Beskrivning
- Handhållna termometrar
- Pålitliga mått, garanterat! Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
- Relativ tidsstämpel ger en tidsreferens för större evenemang
- Elektronisk offset-funktion tillåter kompensation av termoelementsondfel
- Funktioner inkluderar Min/Max/Avg, Hold,° F/° C eller Kelvin (K) valbara enheter, relativ tidsstämpel på Min/Max/Avg, elektronisk offsetfunktion och automatisk avstängning för att spara på batteriström
- Mätare accepterar både typ K eller J termoelementsonder med en minikontakt
- Plus den NIST-spårbara förkalibreringen innebär att du får tillförlitliga mätningar direkt ur lådan, vilket sparar tid och pengar
- Modell 20250-01 har en enda typ K- eller J-ingång och unika sidoknappskontroller för enkel enhandsmanövrering
- Vad som ingår: Typ K kultrådstemperatursond, tre AAA-batterier och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (engelska) | 6 3/8 tum. |
| Inkluderar | 1 sond |
| Modell | Digi-Sense Termoelement termometer, typ K/J |
| Upplösning | 0,1° ; 1° över 1000° |
| Produkttyp | Termoelement termometer, typ K/J |
| Temperaturområde (engelska) | -346 °F till +2501 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -210 °C till +1372 °C |
| Batterityp | AAA |
| Visa | Bakgrundsbelyst LCD |