Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Blinkande LED storsiffrig timer med kalibrering
Produktkod. 15337597 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tidsintervall:
99 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
15337597 99 timmar. 59 min 59 sek Varje
1 options
Produktkod. 15337597 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9446116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00 SEK
    334.39 SEK / Paket med 1
    Save 91.61 SEK
    21% Av
I lager
Grön lysdiod blinkar under de senaste 10 sekunderna och blinkar sedan rött vid noll
  • Stora siffror tillåter visning från andra sidan labbet.
  • Vid nedräkning blinkar grön lysdiod varje sekund under de senaste tio sekunderna; röd lysdiod blinkar när noll är nådd och larmet ljuder.
  • Justerbar larmvolym har tre inställningar: hög, låg och av.
  • Timern räknar också upp och visar förfluten tid efter att noll nåddes.
  • Har magnetisk baksida, öppningsbart staffliställ, fjäderfäste för klippning och en öppning för ett snöre.
  • Spårbara produkter är kalibrerade till NIST-spårbara standarder och redo att användas så snart du får den.
  • Varje produkt går igenom en intensiv granskningsprocess innan den kan bära det spårbara namnet, och inkluderar NIST-spårbar certifiering.
  • Det betyder att ett 17025-ackrediterat kalibreringstestlabb har bekräftat att produkten uppfyller eller överträffar alla angivna specifikationer, vilket sparar både tid och pengar genom att inte behöva kalibrera separat.
  • Traceable™ produkterna är kalibrerade till NIST-spårbara standarder och redo att användas vid mottagandet.
  • Varje produkt går igenom en intensiv granskningsprocess innan den kan bära det spårbara namnet och den inkluderar NIST-spårbar certifiering.
  • Det betyder att ett 17025-ackrediterat kalibreringstestlabb har bekräftat att produkten uppfyller eller överträffar alla angivna specifikationer, vilket sparar både tid och pengar genom att inte behöva kalibrera separat.
  • NIST-spårbar kalibrering hjälper dig också att uppfylla kvalitetsstandarder och regelefterlevnad för ISO , FDA, cGMP, VFC, CAP , CLIA och Joint Commission krav.
Specifikationer
Tidsintervall 99 timmar. 59 min 59 sek
Larm Ljud/visuellt
Noggrannhet ±0,01 %
Upplösning 1 sekund
Visa LCD
Beskrivning Traceable™ Blinkande LED storsiffrig timer med kalibrering; Dubbelkanal
Antal kanaler 2
Batterityp AAA
Bredd (metrisk) 8.9 cm
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Certifikat och efterlevnad NIST-spårbar