Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Digital termometer för allmänt bruk med kalibrering
Produktkod. 11800000 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11800000 -50 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 11800000 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9446070
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Använd Digi-Sense™ Traceable™ Digital termometer för allmän användning med kalibrering för att övervaka lägsta och högsta temperaturer med en enda blick.
  • Få exakta, pålitliga mätningar med den medföljande NIST-spårbara kalibreringen.
  • Trippeldisplay visar hög, låg och aktuell temperatur samtidigt.
  • Övervaka enkelt temperaturen i vätskor, bad, luft/gas, inkubatorer, kylskåp eller frysar.
  • Håll koll på temperaturförhållandena över natten eller under vilken tidsperiod som helst.
  • Minsta och högsta temperaturer lagras tills minnet rensas.
  • Modellerna har en trippel display som samtidigt visar aktuella, lägsta och högsta temperaturer.
  • Ställ in höga och låga larm i 1° ökningar; Larmet ljuder när temperaturen stiger över eller understiger börvärdena och fortsätter att ljuda även om temperaturen återgår till icke-larmområde.
  • Termometern läser av omgivningstemperatur eller sondtemperatur.
  • Sonden är ansluten till en 10 fot. (3 m) mikrokabel som gör att en dörr kan stängas på den; sond och kabel är båda nedsänkbara.
  • Monteringsmätare med medföljer Velcro remsor, väggmonteringsfack eller använd fällbart stativ på bänkskivan.
  • Inkluderar NIST-spårbart kalibreringscertifikat med data, plaststativ, dubbel baktejp och Velcro™ för att fästa hållaren på valfri yta, sond(er) och två AA-batterier.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST-spårbar
Djup (metriskt) 19 mm
Diameter (engelska) Sond 0,1875 tum.
Visa mått 0,75 tum
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 108 mm
Längd (engelska) Kabel 10 ft.
Längd (metrisk) 22.2 mm
Längd (metrisk) kabel 3 m
Sondtyp Tråd
Upplösning 1°
Produkttyp Spårbar digital termometer
Längd (engelska) 0,875 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Batterityp AA
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital