Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Jumbo kyl/frys termometer med kalibrering
Produktkod. 11739609 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11739609 -40 °C till +50 °C Varje
1 options
Produktkod. 11739609 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9446074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 SEK
    788.42 SEK / Paket med 1
    Save 208.58 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-01-2027
De Digi-Sense™ Traceable™ Jumbo Kylskåp/Frystermometer med Kalibrering med larm som ger larm när temperaturen stiger över eller understiger ett börvärde.
  • Produkten är fabrikskalibrerad, noggrannheten baseras på kalibreringsintervall.
  • Glasflasksonden är förseglade och fyllda med unik giftfri glykollösning.
  • Inkluderar NIST-spårbart kalibreringscertifikat med data, Velcro och magnetremsor och ett alkaliskt AAA-batteri.
  • Termometern är designad för övervakning av frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer, kylskåp och andra allmänna applikationer.
  • Displayen visar samtidigt maximala, lägsta och aktuella sondtemperaturer.
  • Min/max övervakar höga/låga värden för vilken tidsperiod som helst.
  • Larmet är programmerbart i 1° steg.
  • Den 10 fot. (3m) mikrokabel med solid-state sond gör att dörrar kan stängas på den.
  • Modell 94460-74 levereras med speciell flasksond speciellt utformad för kyl-/frystillämpningar.
  • Glasflasksonden är förseglad och fylld med patenterad giftfri glykollösning, som skyddar sensorn från snabba temperaturförändringar när kylskåpsdörren öppnas.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST-spårbar
Diameter (engelska) Sond 0,1875 tum.
Diameter (metrisk) sond 4.8 mm
Visa mått 1,5 tum
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 108 mm
Längd (engelska) Sond 0,875 tum
Längd (metrisk) 82.6 mm
Längd (metrisk) sond 22.2 mm
Upplösning 0,1°
Produkttyp Spårbar kyl/frys termometer
Längd (engelska) 3,25 tum.
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) -48 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelska) -48 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +50 °C
Batterityp AA
Visa Digital