Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Klocka/timer med tre skärmar med kalibrering
Produktkod. 13555790 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tidsintervall:
99 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall unitSize
13555790 99 timmar. 59 min 59 sek Varje
1 options
Produktkod. 13555790 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9441110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 SEK
    634.31 SEK / Paket med 1
    Save 147.69 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som digital klocka, timer eller stoppur
  • Få exakta, pålitliga mätningar med den medföljande NIST-spårbara kalibreringen.
  • Timer visar tid på dygnet eller återstående tid i någon av de tre timerkanalerna.
  • Varje kanal kan användas antingen samtidigt eller oberoende.
  • Minnet återkallar tidigare inställd tid.
  • Displayen tillåter samtidig upp- och nedtiming på olika kanaler med obegränsade time-outs.
  • Alarmtoner är unika för varje kanal och har justerbar volym.
  • Blinkande LCD indikerar larmtillstånd.
  • Traceable™ produkterna är kalibrerade till NIST-spårbara standarder och redo att användas vid mottagandet.
  • Varje produkt går igenom en intensiv granskningsprocess innan den kan bära det spårbara namnet och den inkluderar NIST-spårbar certifiering.
  • Det betyder att ett 17025-ackrediterat kalibreringstestlabb har bekräftat att produkten uppfyller eller överträffar alla angivna specifikationer, vilket sparar både tid och pengar genom att inte behöva kalibrera separat.
  • NIST-spårbar kalibrering hjälper dig också att uppfylla kvalitetsstandarder och regelefterlevnad för ISO , FDA, cGMP, VFC, CAP , CLIA och Joint Commission krav.
Detta innebär att ett 17025-ackrediterat kalibreringstestlabb har bekräftat att produkten uppfyller eller överträffar alla angivna specifikationer, vilket sparar både tid och pengar genom att inte behöva kalibrera separat.NIST-spårbar kalibrering hjälper dig också att uppfylla kvalitetsstandarder och regelefterlevnad för ISO , FDA, cGMP, VFC, CAP , CLIA och Joint Commission krav
Specifikationer
Tidsintervall 99 timmar. 59 min 59 sek
Larm 1 min. Kontinuerlig pip och synlig
Noggrannhet ±0,001 %
Upplösning 1 sekund
Visa LCD
Beskrivning Traceable™ trippeldisplay klocka/timer med kalibrering
Antal kanaler 3
Bredd (metrisk) 8.3 cm
Höjd (engelska) Display 3/8 tum
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Certifikat och efterlevnad NIST-spårbar