Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Vattenresistent termoelementtermometer med kalibrering
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Den robusta ABS-konstruktionen gör denna mätare stöttålig.
- Packning för att täta smuts, damm, ångor och vatten.
- Perfekt för användning i labb- eller växtmiljöer.
- En mikroprocessor uppdaterar skärmen två gånger varje sekund.
- Mätarfunktioner återkallning, min/max, håll,° F/° C valbara enheter, uppräkningstimer och hög/lågt larm.
- Accepterar termoelementssonder av typ K med minikontakt.
- Bakgrundsbelysningsknapp tillåter läsning i mörka områden.
- Traceable™ produkterna är kalibrerade till NIST-spårbara standarder och redo att användas vid mottagandet.
- Varje produkt går igenom en intensiv granskningsprocess innan den kan bära det spårbara namnet och inkluderar NIST-spårbar certifiering.
- Det betyder att ett 17025-ackrediterat kalibreringstestlabb har bekräftat att produkten uppfyller eller överträffar alla angivna specifikationer, vilket sparar både tid och pengar genom att inte behöva kalibrera separat.
- NIST-spårbar kalibrering hjälper dig också att uppfylla kvalitetsstandarder och regelefterlevnad för ISO , FDA, cGMP, VFC, CAP , CLIA och Joint Commission krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Visa mått | 0,625 tum |
| Sondtyp | Typ K |
| Upplösning | 0,1° ; 1° över 1369,9° och under -199,9° |
| Beskrivning | Traceable™ Vattentålig termoelement termometer med kalibrering |
| Temperaturområde (engelska) | -328 °F till +2498 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +1370 °C |
| Batterityp | 3 x AAA |
| Visa | 3,75-siffrig LCD |