Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Traceable™ Arbetshästtermoelement termometer med kalibrering
Produktkod. 11729719 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +1300 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11729719 -50 °C till +1300 °C Varje
1 options
Produktkod. 11729719 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9121045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00 SEK
    660.17 SEK / Paket med 1
    Save 151.83 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lättanvänd mätare till ett ekonomiskt pris som är perfekt för dagligt bruk
  • Ger användaren en display som är lätt att läsa i alla typer av belysning och lång batteritid (150 till 200 timmar i sträck), vilket gör den till ett utmärkt val som grundläggande mätare.
  • Justerbar offset som gör det möjligt för användaren att justera termometern exakt till en specifik temperatur, intern kalibrering eller särskild sensor för ökad noggrannhet.
  • Har en hållknapp, F/C-valbara enheter och automatisk avstängning.
  • Accepterar varje typ K termoelementprob med minikontakt.
  • Traceable™ produkterna är kalibrerade enligt NIST-spårbara standarder och redo att användas vid mottagande.
  • Varje produkt genomgår en intensiv granskningsprocess innan den kan bära Traceable-namnet och inkluderar NIST-spårbar certifiering.
  • Detta innebär att ett kalibreringslaboratorium med 17025-ackreditering har bekräftat att produkten uppfyller eller överträffar alla angivna specifikationer, vilket sparar både tid och pengar eftersom du slipper kalibrera separat.
  • NIST-spårbar kalibrering hjälper dig också att uppfylla kvalitetsstandarder och regulatorisk efterlevnad för ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP CLIA och Joint Commissions krav.
  • Observera: Temperaturområdet för den rostfria stålproben som ingår är från -45 °C till 230 °C. Probens diameter är 0,2 tum och 3 1/4 tum och kabellängden är 30 tum
Specifikationer
Visa mått 0,625 tum
Sondtyp Typ K
Upplösning 0,1° ; 1° över 200° och under -50 °C
Produkttyp Termoelement
Beskrivning Traceable™ Arbetshäst termoelement termometer med kalibrering
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +2372 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +1300 °C
Batterityp 9 V
Visa 3,75-siffrig LCD