Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB Temperatur och Temperatur/RH Dataloggers
Produktkod. 15890006
Visningstyp:
Ingen skärm
LCD
Statusindikatorn lyser
Fuktighetsområde:
0 till 100 %
Ingen fuktövervakning
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +1370 °C
-40 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15890006
Brand: Cole-Parmer™ 2025044
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Digi-Sense™ USB Dataloggrar är portabla eller monterbara för att passa flera applikationer
  • Varje Digi-Sense datalogger levereras användarklar med mjukvara, monteringsklämma och lätt att följa instruktioner.
  • Avsedda tillämpningar inkluderar övervakning av läkemedel, livsmedel& dryckes-, lager- och kontors-, museums-, laboratorie- och transportmiljöer.
  • Lätt att använda och prisvärd gör dessa instrument idealiska för alla behov där noggrann temperaturövervakning behövs.
  • Intuitiv programvara stöder två lägen för datavisning och kraftfull dataskalning och panorering. Data kan laddas ner i kalkylbladskompatibla format för analys eller skrivas ut grafiskt.
  • Det hållbara polykarbonathuset och precisionssensorerna och elektroniken backas upp av en 2-års garanti.
Garanti
2 år
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp Statusindikatorn lyser
Dataminne 32 000 läsningar
Kalibrering Ej kalibrerad
Larmtyper Hög/låg, valbar, Selectable
Programvarutyp Setup, realtidsövervakning, datainsamling, dataanalys
Batterityp 3,6 V litium, 1/2 AA
Batteritid Typiskt 1 år
Inkluderar Programvara, monteringsklämma och hårdvara, skyddande plastkåpa och batteri.
Kanaler 1
Gränssnitt USB
Material Plast
För användning med (applikation) Övervakning av miljöer för läkemedel, mat och dryck, lagring och kontor, museum, laboratorier och transporter.
För användning med (utrustning) Typ-K termoelementsonder
Noggrannhet (temperatur) ±2 °F (1 °C)
Fuktighetsområde Ingen fuktövervakning
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +1370 °C
Längd (engelska) 3,875 tum.
Längd (metrisk) 9.8 cm
Vikt (metrisk) 0.4 kg