Läs mer
IKA™ Digital 2D Rocker
Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
0 till 80 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Gungvinkel | 2,5 till 15° |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 2 kg |
| Hastighetsintervall | 0 till 80 rpm |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 50 °C |
| Wattal | 24 W |
| Amperage | 1000 mA |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 330 mm |
| Visa mer |