Läs mer
Bochem™ Digitala bromsok
Produktkod. 10711961
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10711961 150 mm
1 options
Produktkod. 10711961 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 12116
Beräknad leverans: 16-12-2026
Tillverkad av rostfritt stål. BOCHEM™ Digitala bromsok har en hög grad av noggrannhet.
  • 5-siffrig LCD-display
  • Noggrannhet +/- 0,03 mm
  • Upplösning 0,01 mm
  • Omvandling mm/tum
Specifikationer
Längd (metrisk) 150 mm
Kvantitet 1 st