Läs mer
Fisherbrand™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Produktkod. 17467632 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
1 till 70 rpm
Produktkod. Hastighetsintervall
17467632 1 till 70 rpm
1 options
Produktkod. 17467632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24735.00 SEK
    22583.61 SEK / Paket med 1
    Save 2151.39 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator har en borstlös motor utan underhåll som ger en mjuk roterande rörelse för optimala resultat. Har en digital display och exakt hastighetskontroll och timerinställningar.
  • Digital visning av hastighet och tid
  • Hastigheter från 5 till 70 rpm
  • Varvtal exakta till ±1 rpm
  • Justerbar gungvinkel från 95 till 180°
  • Lastkapacitet upp till 5 kg
  • Timerintervall från 0 till 9999 min.
  • Rotatortrummor i flera storlekar rymmer olika storlekar av rör (rotatortrumma säljs separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 5 kg
Hastighetsintervall 1 till 70 rpm
Elektriska krav AC 100 V∼ 240 V
Spänning 100 till 240 V
Amperage 0,2 A
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Max. Flaskdiameter (metrisk) 30 mm
Mått (L x B x H) 383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 tum)
Fraktvikt (engelska) 26.0 lb.
Fraktvikt (metrisk) 11.8 kg
Noggrannhet ±1 rpm
Larm Hörbar
Modell Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Visa Digital
Fuktighetsområde 20 till 85 % RH
Inkluderar Endast utrustning
Timerintervall 0 till 9999 min.
Garanti och serviceerbjudande 2 år