Läs mer
Thermo Scientific™ Digitala Cel-Gro Tissue Culture Rotatorer
Produktkod. p-9413005 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Certifikat och efterlevnad:
CE
Produktkod. 17348272
Brand: Thermo Scientific™ 88882016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Minst 1 trumbeställning tillsammans med Rotator
Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator har en borstlös motor utan underhåll som ger en mjuk roterande rörelse för optimala resultat.
De Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator blandar provrörets innehåll exakt. Uppnå optimala odlingsresultat för vävnads- och virustillväxt, hormonproduktion och provtestning av virus och cytotoxicitetsanalyser.
  • Digital visning av hastighet och tid
  • Hastighetsområde: 5– 70 rpm
  • Hastighetsnoggrannhet:± 1 rpm
  • Justerbar gungvinkel: 95° - 180°
  • Lastkapacitet: 5 kg
  • Timerintervall: 0 - 9999 minuter
  • Valfria trummor i flera storlekar som erbjuder olika kapacitet för rörrotation
Beställningsinfo
Beställ minst 1 trumma tillsammans med rotatorn
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 5 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm
Lutningsvinkel 95 till 180°
Hastighetsintervall 5 till 70 rpm
Elektriska krav 100/240 V
Amperage 0,2 A
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Temperaturområde (engelska) 5-40 °F
Frekvens 50/60 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Mått (L x B x H) 383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 tum)
Fraktvikt (engelska) 26 lb.
Fraktvikt (metrisk) 11.8 kg
Larm Hörbart alarm
Controllertyp Digital styrning
Modell Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Visa Digital
För användning med (applikation) Cellkultur
För användning med (utrustning) Tillbehör: 88882149, 88882150,88882151, 88882152, 88882153, 88882154, 88882155, 88882156, 88882157
Fuktighetsområde 20 % till 85 %
Timerintervall 0 till 9999 min.
Garanti och serviceerbjudande 2 år