Description
- Ger utmärkt kemikaliebeständighet.
- Kraftfull motor för omrörningsmängder på upp till 15 l (H2O )
- Samtidig digital visning av mål- och faktiska temperaturer via LCD-display
- Direktanslutning för en PT 1000 temperatursensor möjliggör exakt temperaturkontroll (ingår i leveransen)
- Reglernoggrannhet i medium +/- 0,5 K (i kombination med PT 1000)
- Visning av aktuellt temperaturvärde i medium med 0,1 K upplösning vid användning av PT 1000 temperaturgivare
- 3 driftlägen att välja (standard, säker, justeringsskydd)
- Fast säkerhetskrets på 550° C
- Hot Top-indikator - varning för het yta för att förhindra brännskador
- Digital visning av felkod
- Förhöjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor
Specifications
Specifications
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 100/120/230 V |
| Säkerhetsfunktioner | Fast säkerhetskrets på 550 °C |
| Elektriska krav | 230/120/100V, 50/60Hz |
| Modell | C-MAG HS 10 Digital |
| Längd (engelska) | 16,3 tum |
| Storlek | 260 x 260 mm |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 500 °C |
| Omgivningstemperatur | 5 °C till 40 °C |
| Show More |