Läs mer
Cole-Parmer™ CC-200 Stuart™ digital koloniräknare med IQ/OQ-dokument
Produktkod. 15573449
Change view
Spänning:
90/230 VAC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15573449 90/230 VAC Varje
1 options
Produktkod. 15573449 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1421206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20130.00 SEK
    17881.04 SEK / Paket med 1
    Save 2248.96 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
CC-200 Stuart™ digital koloniräknare är en mångsidig enhet som kan användas med petriskålar på 50 till 90 mm.
  • Kompatibel med filtspetsmarkörer för tryckkänslig räkning
  • Läs av individuella plattor eller beräkna ett genomsnitt över flera plattor
  • Energibesparande ljusvit LED-ljuskälla
  • Antimikrobiell beläggning ger extra skydd
  • Hörbar bekräftelse av räkning, justerbar tryckkänslighet och alternativ med ljus/mörk bakgrund ökar flexibiliteten
  • Ansluts till en skrivare eller dator för att registrera individuella eller genomsnittliga platträkningar
  • Inkluderar IQ/OQ-dokument
  • 3 års garanti
  • Tidigare artikelnummer SC6PLUS/IQOQ
Denna koloniräknare registrerar en räkning varje gång du trycker en filtspetsmarkör mot petriskålen. Kumulativ räkning kan avläsas på den digitala skärmen och bekräftas av en hörbar ton (kan slås på eller av). Justera trycket som krävs för att mäta en räkning— lämplig för varje användare.
Belysning av understeg tillhandahålls med energibesparande, ljusa LED för observation utan att bli bländad. Förbättra räkningen av translucenta kolonier eller de som är svåra att se med det medföljande svarta bakgrundsfiltret. Beräkna den genomsnittliga koloniräkningen över flera plattor med hjälp av genomsnittsmetoden. Räkneresultat och statistik, inklusive standardavvikelse kan skickas direkt till en skrivare eller dator med den medföljande USB-kabeln. Beställ adaptrarna för 1,7x och 3x förstoring separat för enklare visning av små kolonier.
Anmärkning!
Från och med juni 2022 har Stuart digital koloniräknare, modellnummer SC6PLUS/IQOQ nu bytt namn till Cole-Parmer med modellnummer CC-200. Samma fantastiska funktioner och specifikationer, med ett nytt och förbättrat utseende.
Specifikationer
Produkttyp Koloniräknare (digital)
Mått (L x B x H) 30 x 31 x 14 cm
Höjd (engelska) 5,5 tum
Höjd (metrisk) 14 cm
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 12,2 tum
Bredd (metrisk) 31 cm
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 90/230 VAC
Inkluderar Svart bakgrundsfilter, Wolffhuegel Graticules (2), 50- till 90-mm skålcentreringsadaptrar (2) och UK/Shuko strömkontaktadaptrar