Läs mer
TFA Dostmann Digital nedräkningstimer med stoppur och väckarklocka
Produktkod. 17941312
Change view
Visa:
LCD-skärm
Produktkod. Visa
17941312 LCD-skärm
1 options
Produktkod. 17941312 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 38.2052.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.80 SEK
    135.76 SEK / Paket med 1
    Save 40.04 SEK
    22% Av
I lager
Den digitala nedräkningstimern med stoppur och väckarklocka är behändig storlek, har en halkfri silikonram och en stor display. När den inställda tiden har nåtts kommer du att bli varnad. Du kan välja vibration, ett blinkande ljus, ett larmljud eller tyst läge.
Koka det perfekta 5-minutersägget, slå din personliga bästa tid på sport eller gå upp ur sängen i tid på morgonen: Den digitala timern med stoppur och larmfunktion från TFA gör allt detta möjligt. Dess praktiska storlek och halkfria silikonram gör den till den perfekta vardagens följeslagare. Tack vare sin stora display kan du hålla ett öga på tiden i alla situationer. När den inställda tiden har nåtts kommer du att varnas av ett blinkande ljus. Du kan också välja vibration, larmljud eller tyst läge– perfekt för kontoret, tentor eller studietillfällen på biblioteket. Med den här enheten kan du mäta tid upp till 23 h 59 min och 59 s.
Du kan fästa timern direkt på ditt kylskåp med magneten, placera den på ditt nattduksbord eller skrivbord med det utfällbara stativet eller fästa en snodd i sladdöglan så att du alltid har den här användbara enheten till hands. Två standard AAA-batterier (ingår ej) driver timern, vilket gör den flexibel att använda. Du kan till och med ta den med dig på campingen.
  • Timer och stoppur
  • Tid med larm
  • Larmljud, vibration och blinkande ljus
  • Upp till 23 h/59 min/59 s
  • Halkfri silikonram
  • Med magnet, stativ och snörhål
Specifikationer
Produkttyp Digital timer
Tidsintervall 23 timmar. 59 min 59 sek
Larm Hörbar/Synlig/Vibration
Visa LCD-skärm
Batterityp 2 x 1,5 V AAA
Färg Vitt
Vikt (metrisk) 69 g