Läs mer
TFA Dostmann Digital nedräkningstimer med stoppur och väckarklocka
Produktkod. 17941322
Change view
Visa:
LCD-skärm
Produktkod. Visa
17941322 LCD-skärm
1 options
Produktkod. 17941322 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 38.2051.02
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Den digitala nedräkningstimern med stoppur och väckarklocka har en tidslängd på 99 timmar. 59 min. och 59 sek. eller så kan du använda den digitala timern som en väckarklocka och visa tiden. Du kan välja mellan 2 volymnivåer eller tyst läge med en LED-varningslampa för din larmsignal.
Allt som är praktiskt och universellt tillämpligt i vardagen är praktiskt– som denna digitala timer med stoppur och väckarklocka. Oavsett om du vill ställa in nedräkningen för dina biffar, påminna dina barn om lek- och studietider eller tidsmöten, kan du intuitivt styra och använda dess timer- och alarmfunktion.
Med en tidslängd på 99 h 59 min och 59 s är den även lämplig för längre mätningar– eller så kan du använda den digitala timern som en väckarklocka och visa tiden. Du kan välja mellan 2 volymnivåer eller tyst läge med en LED-varningslampa för din larmsignal.
Perfekt för kontoret, tentor eller studietillfällen på biblioteket. Du kan fästa timern direkt på ditt kylskåp med magneten, fästa den på väggen med hängslingan eller placera den på ditt nattduksbord eller skrivbord med hjälp av dess utfällbara stativ. Två standard AAA-batterier (ingår ej) driver denna väckarklocka, vilket gör den flexibel att använda. Du kan till och med ta den med dig på campingen.
  • Timer för nedräkning och nedräkning
  • Tid med väckarklocka
  • 2 volymnivåer eller LED-larmljus
  • Visning av förfluten tid
  • Upp till 99 h/59 min/59 s
  • Med monteringsmagnet, stativ och hängkrok
Specifikationer
Produkttyp Digital timer
Tidsintervall 99 timmar. 59 min 59 sek
Larm Ljud/visuellt
Visa LCD-skärm
Batterityp 2 x 1,5 V AAA
Färg Vitt
Vikt (metrisk) 79 g