Läs mer
Heinz Herenz Digital Countdown Timer and Stopwatch
Tidsintervall:
99 hr. 59 min.
Beskrivning
- Digital countdown timer and stopwatch
- Large display
- Memory-function
- Up to 99 min. 59 sec.
- 4-digit LCD-display
- With magnet for fixing
- Support, clip, and hanger
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Countdown Timer |
| Tidsintervall | 99 hr. 59 min. |
| Larm | Audible |
| Visa | Digital |
| Vikt (engelska) | 2.19 oz. |
| Vikt (metrisk) | 0.062 kg |