Läs mer
VELP Scientifica OV 625 Digital Disperser
Produktkod. 17831187 Handla allt Velp Produkter
Change view
Produkttyp:
Digital dispergerare
Digitalt dispersersystem, Digital Disperser System
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
17831187 Digitalt dispersersystem, Digital Disperser System
17871177 Digital dispergerare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17831187 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer SA20900470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25220.00 SEK
    18408.55 SEK / Paket med 1
    Save 6811.45 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kraftfull digital dispergerare designad för att garantera maximal nivå av reproducerbarhet, precision och hög skjuvkraft för snabb homogenisering, emulgering, suspensioner och höghastighetsblandning av biologiska vävnader, läkemedel, kosmetika och livsmedelsprodukter.
HELT ENKELT KRAFTFULL DISPERSER
  • Hastighetsintervall från 3 000 till 25 000 RPM , arbetar med hög periferihastighet
  • Volymintervall från 0,2 ml till 2,5 L
  • Hanterar prover upp till 5 000 megapascal-sekunders viskositet
INTUITIVT OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
  • Den ljusa och intuitiva digitala displayen och den bekväma vridknappen möjliggör exakt elektronisk hastighetsinställning
  • Snabb och enkel installation av spridningsverktyg
  • Innovativ design för en optimerad användarupplevelse
SÄKER OCH RESISTENT
  • Olika säkerhetsfunktioner, såsom mjukstart, motoröverbelastningsskydd och övertemperaturlarm, säkerställer högsta säkerhet i daglig drift
  • Ett motståndskraftigt och robust hölje skyddar de interna elektroniska delarna och säkerställer att instrumentet fungerar även i de mest utmanande applikationerna
  • Premium konstruktionsmaterial garanterar utmärkta mekaniska egenskaper och kemisk beständighet
Specifikationer
Hastighet 3 000 till 25 000 r/min, 3000 to 25,000 rpm
Spänning 230 V
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Mått (L x B x H) 92 x 280 x 130 mm
Material Teknopolymer av aluminium, Aluminum Technopolymer
Certifikat och efterlevnad CE, CB, cNus
Visa LED
För användning med (applikation) Homogenisering, emulgering, suspensioner och höghastighetsblandning av biologiska vävnader, läkemedel, kosmetika och livsmedelsprodukter., Homogenization, Emulsification, Suspensions, and High-speed Mixing of Biological Tissues, Pharmaceuticals, Cosmetics and Food Products.
För användning med (utrustning) Spridningsverktyg och Mini H-stativ, Dispersing Tools and Mini H-stand
Inkluderar OV 625 Digital Disperger, Dubbelstång Mini H-stativ Set, D20-S20C-P-R20S Dispergeringsverktyg, Verktygsdemonteringssats, OV 625 Digital Disperser, Double Rod Mini H-stand Set, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool, Tool Disassembly Kit
Bullernivå 75 dBa
Timer Nej, No
Vikt (metrisk) 2.4 kg
Produkttyp Digitalt dispersersystem, Digital Disperser System
Frekvens 50 till 60 Hz