Beskrivning
HELT ENKELT KRAFTFULL DISPERSER
- Hastighetsintervall från 3 000 till 25 000 RPM , arbetar med hög periferihastighet
- Volymintervall från 0,2 ml till 2,5 L
- Hanterar prover upp till 5 000 megapascal-sekunders viskositet
INTUITIVT OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
- Den ljusa och intuitiva digitala displayen och den bekväma vridknappen möjliggör exakt elektronisk hastighetsinställning
- Snabb och enkel installation av spridningsverktyg
- Innovativ design för en optimerad användarupplevelse
SÄKER OCH RESISTENT
- Olika säkerhetsfunktioner, såsom mjukstart, motoröverbelastningsskydd och övertemperaturlarm, säkerställer högsta säkerhet i daglig drift
- Ett motståndskraftigt och robust hölje skyddar de interna elektroniska delarna och säkerställer att instrumentet fungerar även i de mest utmanande applikationerna
- Premium konstruktionsmaterial garanterar utmärkta mekaniska egenskaper och kemisk beständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 3 000 till 25 000 r/min |
| Spänning | 230 V |
| Mått (L x B x H) | 92 x 280 x 130 mm |
| Material | Teknopolymer av aluminium |
| Certifikat och efterlevnad | CE, CB, cNus |
| Visa | LED |
| För användning med (applikation) | Homogenisering, emulgering, suspensioner och höghastighetsblandning av biologiska vävnader, läkemedel, kosmetika och livsmedelsprodukter. |
| För användning med (utrustning) | Spridningsverktyg och Mini H-stativ |
| Inkluderar | OV 625 Digital Disperser |
| Bullernivå | 75 dBa |
| Visa mer |