Läs mer
VELP Scientifica OV 625 Digital Disperser
Produktkod. p-200006944 Handla allt Velp Produkter
Change view
Produkttyp:
Digital dispergerare
Digitalt dispersersystem, Digital Disperser System
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
17871177 Digital dispergerare
17831187 Digitalt dispersersystem, Digital Disperser System
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17871177 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F20900470
Kraftfull digital dispergerare designad för att garantera maximal nivå av reproducerbarhet, precision och hög skjuvkraft för snabb homogenisering, emulgering, suspensioner och höghastighetsblandning av biologiska vävnader, läkemedel, kosmetika och livsmedelsprodukter.
HELT ENKELT KRAFTFULL DISPERSER
  • Hastighetsintervall från 3 000 till 25 000 RPM , arbetar med hög periferihastighet
  • Volymintervall från 0,2 ml till 2,5 L
  • Hanterar prover upp till 5 000 megapascal-sekunders viskositet
INTUITIVT OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
  • Den ljusa och intuitiva digitala displayen och den bekväma vridknappen möjliggör exakt elektronisk hastighetsinställning
  • Snabb och enkel installation av spridningsverktyg
  • Innovativ design för en optimerad användarupplevelse
SÄKER OCH RESISTENT
  • Olika säkerhetsfunktioner, såsom mjukstart, motoröverbelastningsskydd och övertemperaturlarm, säkerställer högsta säkerhet i daglig drift
  • Ett motståndskraftigt och robust hölje skyddar de interna elektroniska delarna och säkerställer att instrumentet fungerar även i de mest utmanande applikationerna
  • Premium konstruktionsmaterial garanterar utmärkta mekaniska egenskaper och kemisk beständighet
Specifikationer
Hastighet 3 000 till 25 000 r/min
Spänning 230 V
Mått (L x B x H) 92 x 280 x 130 mm
Material Teknopolymer av aluminium
Certifikat och efterlevnad CE, CB, cNus
Visa LED
För användning med (applikation) Homogenisering, emulgering, suspensioner och höghastighetsblandning av biologiska vävnader, läkemedel, kosmetika och livsmedelsprodukter.
För användning med (utrustning) Spridningsverktyg och Mini H-stativ
Inkluderar OV 625 Digital Disperser
Bullernivå 75 dBa
Timer Nej
Vikt (metrisk) 2.4 kg
Produkttyp Digital dispergerare
Frekvens 50 till 60 Hz