Läs mer
TFA Dostmann™ Digital inomhus/utomhus termo-hygrometer
Produktkod. 11808262
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +60 °C
Produktkod. 11808262
Brand: TFA Dostmann™ 30.5013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För samtidig övervakning av inomhus- och utomhusklimat.
  • Övervakning av både inomhus- och utomhustemperatur och luftfuktighet
  • Mätning av utevärden via kabelgivare
  • Max/Min värden
  • Väggmonterad eller fristående
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 10 till 99 %
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Batterityp 1 x AAA 1,5 V
Visningstyp Digital
Sensorer Kabelsensor
Mått (L x B x H) 102 x 21 x 110 mm
Vikt (metrisk) 144 g
Spänning 1.5 V
För användning med (applikation) För in- och utvändig mätning
Inkluderar Termohygrometer, 1 x 1,5 V AAA-batteri, bruksanvisning
Certifikat och efterlevnad CE, EK-EL