Läs mer
TFA Dostmann™ Digital inomhustermo-hygrometer
Produktkod. 11882881
Produktkod. 11882881
Brand: TFA Dostmann™ 30.5015.02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt val för övervakning av inomhustemperatur och luftfuktighet.
  • Hjälper till att upprätthålla ett hälsosamt inomhusklimat
  • Permanent indikation på dagligt max. och min. värden med automatisk återställning
  • Ytterligare max/min minne med manuell återställning
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 20 till 99 %
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +70 °C
Batterityp 1 x AAA 1,5 V
Visningstyp Digital
Längd (metrisk) 91 mm
Höjd (metrisk) 134 mm
Vikt (metrisk) 100 g
Spänning 1.5 V
För användning med (applikation) För in- och utvändig mätning
Inkluderar Termohygrometer, batteri, bruksanvisning
Certifikat och efterlevnad CE, EK-EL