Läs mer
Masterflex™ Digital Drive för Micropump A-monterad pumphuvud
Flödeshastighet:
0,6 till 4212 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Drivfunktioner ställer in tidsintervallet mellan dispenseringscyklerna för handsfree dispensering
- Batchräkningsfunktionen räknar ner och visar slutförda batcher
- Funktionen för kumulativ volym gör att du kan spåra den totala volymen som doseras över flera cykler
- Fjärrkontrollalternativ inkluderar hastighetskontrollingång 0 till 20mA, 4 till 20mA eller 0 till 10V
- Varvräknarutgång 0 till 20mA, 4 till 20mA eller 0 till 10V
- Pumpriktning och start/stopp/avluftning kräver öppen kollektor eller kontaktstängning
- Se pumpens prestanda kontinuerligt
- Hämta deplacement- och flödesvärden efter pumphuvudstorlek
- Grafisk LCD visar fyra driftlägen
- IP33-klassificering säkerställer stänk- och dammbeständighet skyddar interna komponenter från skador
- System levererar pulsfritt flöde i kombination med Micropump™ A-monterad huvud
- Fjärrkontroll via DB25 honkontakt på frekvensomriktaren
- Inkluderar: 6 fot. (1,8m) sladd med IEC 320/CEE22-uttag och landsspecifik stickpropp/sladd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Digital Drive för Micropump A-monterad pumphuvud |
| Flödeshastighet | 0,6 till 4212 ml/min. |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 104 °F |
| Total höjd (engelska) | 8,5 tum |
| Total höjd (metrisk) | 21.6 cm |
| Total längd (engelska) | 10 tum |
| Total längd (metrisk) | 25.4 cm |
| Total bredd (engelska) | 8,5 tum |
| Total bredd (metrisk) | 21.6 cm |
| Visa mer |