Läs mer
Thermo Scientific™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Produktkod. 15372185 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal block:
1 (såld separat)
2 (sålda separat)
4 (såld separat)
Pluggtyp:
CN, EU, Storbritannien
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal block Pluggtyp Förpackningsstorlek
15372185 2 (sålda separat) CN, EU, Storbritannien Varje
15362185 1 (såld separat) CN, EU, Storbritannien Varje
15382185 4 (såld separat) CN, EU, Storbritannien Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15372185 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88870005
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Öka labbens mångsidighet med Thermo Scientific™ digitala torrbad/blockvärmare.
Öka labbens mångsidighet med Thermo Scientific™ digitala torrbad, som erbjuder en rad konfigurationer med utbytbara modulblock för en mängd olika applikationsbehov. Designad för grundläggande till avancerade applikationer med en maxtemperatur på 130 °C, en timer och finns i 1, 2 och 4 blockstorlekar.
Thermo Scientific digitala torrbad finns i en rad konfigurationer för att rymma 1, 2 och 4 utbytbara modulblock för att rymma en mängd olika kärl och applikationer.
  • Digitala kontroller och visning av tid och temperatur
  • Avancerad intern temperaturavkännande sond för enastående temperaturnoggrannhet och kontroll
  • Exakt temperaturkontroll med PID-krets
  • Temperaturkalibrering gör det möjligt att kompensera temperaturen till önskat värde
  • Timer tillåter användaren att noggrant övervaka uppvärmningstiden
  • Brett utbud av utbytbara värmeblock av aluminiumlegering ger mångsidighet och möjliggör enkel rengöring och desinficering
  • Pulverlackerad stålkroppskonstruktion säkerställer hållbarhet
  • Inbyggd övertemperaturskyddsanordning garanterar prov- och användarsäkerhet
  • Justering av temperaturavvikelse
Användningsområden:
  • Provberedning
  • Enzymkonservering
  • Enzym-substratreaktioner
  • DNA-amplifiering
  • Elektrofores gel degeneration
  • Serumkoagulering
Nödvändigt tillbehör:
  • Enheten måste beställas med block(er)
Garanti
2 år, byte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cULus, RoHS
Controllertyp PID digital
Belysning LED
Material Pulverlackerat stål
Pluggtyp CN, EU, Storbritannien
Relativ luftfuktighet <80%
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 130 °C (omgivningstemperatur vid 25 °C)
Typ Torrblockvärmare
Säkring 250V 2,5A
Uppvärmningshastighet ≤20 min. 30° till 130 °C
Inkluderar Torrbad, blocklyftare
Antal block 2 (sålda separat)
Temperaturnoggrannhet ≤±0,5 °C
Temperaturenhetlighet ≤±1 °C
Timer 0 till 99:59 min eller kontinuerligt
Garanti 2 år, byte
Mått (L x B x H) 318 x 200 x 100 mm (12,5 x 7,9 x 3,9 tum)
Längd (engelska) 12,5 tum
Längd (metrisk) 318 mm
Bredd (engelska) 7,9 tum
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (engelska) 3,9 tum.
Höjd (metrisk) 100 mm
Vikt (engelska) 7.28 lb.
Vikt (metrisk) 3.3 kg
Spänning 200/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Garanti: 2 års Thermo Fisher Scientific standard, begränsad garanti. Kontakta din säljare för mer information. Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.