Beskrivning
Exakt temperaturleverans
- Digital Drybath Series erbjuder bekväma digitala temperatur- och tidskontroller med inbyggd kalibreringsfunktion, vilket förbättrar tillförlitligheten och reproducerbarheten av dina reaktioner utan externa termometrar eller timers.
- Digital Drybath Series ger ett temperaturområde på +5 C °150 −C °som är justerbart i steg om 0,1 °C.
- Timern kan ställas in på upp till 999 minuter.
Enhetlig temperatur över alla prover
- Digital Drybath-serien rymmer ett brett utbud av högkvalitativa aluminiumblock som är exakt konstruerade till formen av 0,5, 1,5, 2,0, 15 och 50 ml rör, vilket ger enhetlig temperaturleverans till alla dina prover och förbättrar tillförlitligheten över reaktionerna.
- Block säljs separat; anpassade block är tillgängliga på begäran.
- Varje torrbad är försedd med en isolerad blocklyftare för att ta bort varma block.
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggtyp | EU |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient +5° till 150 °C |
| Antal block | 1 |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,2 °C |
| Mått (L x B x H) | 20 x 23 x 8 cm |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Höjd (metrisk) | 8 cm |
| Vikt (engelska) | 4.8 lb. |
| Vikt (metrisk) | 2.2 kg |
| Elektriska krav | 50/60 Hz, 115/230 V |
| Visa mer |